Få mere at vide
5-Amino-1-N-methylindol, TRC
Artikelnummer. 30309319
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30309319 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30309319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61348850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-N-methylindole
CAS 102308-97-4
Molekylær formel C9H10N2
Mængde 50 mg
Synonym 5-amino-1-methyl-Indole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, (1-Methylindol-5-yl)amine, 1-Methyl-5-amino-1H-indole, 1-Methyl-5-aminoindole, 2-Methyl-5-amino-1H-indole, 5-Amino-1-methyl-1H-indole, 5-Amino-1-methylindole
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-11-5-4-7-6-8(10)2-3-9(7)11/h2-6H,10H2,1H3
SMIL Cn1ccc2cc(N)ccc12
IUPAC navn 1-methylindol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 146.18
Formel vægt 146.0844