Få mere at vide
5-Amino-1-methylpyrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-methylpyrazole |
| CAS | 1192-21-8 |
| Molekylær formel | C4 H7 N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3 |
| SMIL | Cn1nccc1N |
| IUPAC navn | 2-methylpyrazol-3-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.12 |
| Formel vægt | 97.064 |