Få mere at vide
5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine |
| CAS | 4531-54-8 |
| Molekylær formel | C4 H6 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Imidazol-5-amine, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole, 5-amino-1-methyl-4-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, NSC 400013 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-nitroimidazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.12 |
| Formel vægt | 142.0491 |