Få mere at vide
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole, 97%
Artikelnummer. 11412408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412408 1 g 1g
11422408 5 g 5g
11432408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15754.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10199-50-5
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD00067874
InChI nøgle KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 124 °C til 130 °C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 743807
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%