Få mere at vide
5-amino-1-methyl-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295603
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295603 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10295454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63014CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 20870-91-1
Molekylær formel C9H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD09702413
InChI nøgle ZGLUKQQSWABKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-methyl-2-oxoindoline, 5-amino-1-methylindolin-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-azanyl-1-methyl-3h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-on, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one,5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
PubChem CID 22692470
IUPAC navn 5-amino-1-methyl-3H-indol-2-on
SMIL CN1C(=O)CC2=C1C=CC(N)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.19
Procent renhed 90%