Få mere at vide
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 15219796 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15219796 25 g 25g
15222576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219796 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452610250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 1192-21-8 | C4H7N3 | 97,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-21-8
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.12
InChI nøgle JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
IUPAC navn 2-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C(=CC=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 73.0°C to 76.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.