Få mere at vide
5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763053 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10600283 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00775CB
Kemiske identifikatorer
CAS 18213-75-7
Molekylær formel C5H8N4O
Molekylvægt (g/mol) 140.146
MDL nummer MFCD00111808
InChI nøgle JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
IUPAC navn 5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxamid
SMIL CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Formel vægt 140.15
Procent renhed 95%