Få mere at vide
5-amino-1-methyl-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760540 5 g Glasflaske 5g
10309747 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10760540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50593-24-3
Molekylær formel C8H9N3
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD03305455
InChI nøgle PYOFNPHTKBSXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-5-ylamine, 1h-indazol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazole-5-amine, pubchem20587, 1-methyl-5-aminoindazol, 1-methyl-5-indazolamine, 1-methyl-5-aminoindazole
PubChem CID 2768032
IUPAC navn 1-methylindazol-5-amin
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)N)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152,0 °C til 154,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.