Få mere at vide
5-Amino-1-ethylpyrazole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15224744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224744 1 g 1g
15234744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3528-58-3
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.15
MDL nummer MFCD00010849
InChI nøgle FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-ethylpyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-ethylpyrazole-5-ylamine, 5-amino-1-ethyl-1h-pyrazole, 2-ethyl-3-aminopyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazol, 5-amino-1-ethyl-pyrazole
PubChem CID 337310
IUPAC navn 2-ethylpyrazol-3-amine
SMIL CCN1N=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-ethylpyrazole
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Kogepunkt 106°C to 108°C (4.0 Torr)
Flammepunkt >113°C
Analyseprocentområde 98.5 % min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 111.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-ethylpyrazole, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.