missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-1-Beta-D-ribofuranosyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 53459-67-9 |
| Molekylær formel | C9H12N3NaO6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Monosodium Salt, Sodium 5-Amino-1-(beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O6.Na/c10-7-4(9(16)17)11-2-12(7)8-6(15)5(14)3(1-13)18-8;/h2-3,5-6,8,13-15H,1,10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,8-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].Nc1c(ncn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.2 |
| Formel vægt | 281.0624 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?