Få mere at vide
5-amino-1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10232392
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10232392 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10600903 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10232392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07485DA
Kemiske identifikatorer
CAS 51516-67-7
Molekylær formel C10H7ClN4
Molekylvægt (g/mol) 218.64
MDL nummer MFCD00052031
InChI nøgle WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 639097
SMIL NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
IUPAC navn 5-amino-1-(4-chlorphenyl)pyrazol-4-carbonitril
Formel vægt 218.65
Procent renhed 97%