Få mere at vide
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole, 97%
Artikelnummer. 11484437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484437 1 g 1g
11494437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20464.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5356-71-8 | C15H13N3 | 235.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5356-71-8
Molekylær formel C15H13N3
Molekylvægt (g/mol) 235.29
MDL nummer MFCD00084878
InChI nøgle SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
IUPAC navn 2,5-diphenylpyrazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 129°C to 132°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 235.29
Procent renhed 97%