Få mere at vide
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11459853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459853 25 g 25g
11439853 1 g 1g
11449853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12980.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3524-32-1 | C5H9N3 | 111,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3524-32-1
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.148
MDL nummer MFCD00051651
InChI nøgle ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazol-3-amin
SMIL CC1=NN(C(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 72 °C til 77 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 113420
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 111.14
Procent renhed 98%