Få mere at vide
5-Amino-1-(3-chlorofhenyl)-1H-pyrazol-4-karbonitril, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| Smeltepunkt | 183 °C til 187 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 218.65 |
| Procent renhed | 97% |