Få mere at vide
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%
Artikelnummer. 11382339
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382339 1 g 1g
11392339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27287.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51516-68-8
Molekylær formel C10H7ClN4
Molekylvægt (g/mol) 218.64
MDL nummer MFCD00128298
InChI nøgle VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
PubChem CID 734496
IUPAC navn 5-amino-1-(3-chlorphenyl)pyrazol-4-carbonitril
SMIL NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Smeltepunkt 183°C to 187°C
Mængde 1 g
Formel vægt 218.65
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.