Få mere at vide
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, TRC
Artikelnummer. 30240984
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240984 1 g
30240919 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6333001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2349-67-9
Molekylær formel C2H3N3S2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Synonym 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol, 5-amino- (6CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazoline-2-thiol, 5-imino- (7CI), 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, 2-Amino-1,3,4-thiadiazol-5-thiol, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-mercaptan, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-mercaptothiadiazole, 2-Amino-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-δ2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-Mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-Mercapto-5-aminothiadiazole, 2-Thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thidiazole-2-thiol, 5-Amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-2-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Thio-2-amino-[1,3,4]thiadiazole, 5-Thiol-2-amino-1,3,4-thiadiazole, ATT, NSC 209061, NSC 21402, WR 180
IUPAC navn 5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol
SMIL Nc1nnc(S)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Formel vægt 132.9768