Få mere at vide
5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 98%
Artikelnummer. 10607322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607322 250 g Glasflaske 250g
10476990 25 g Glasflaske 25g
10532941 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2349-67-9
Molekylær formel C2H3N3S2
Molekylvægt (g/mol) 133.2
MDL nummer MFCD00003108
InChI nøgle GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC navn 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazol-2-thion
SMIL C1(=NNC(=S)S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 231°C to 236°C
Farve Creme til gul eller hvid
Tab ved tørring 1% max. (110°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 27, 674
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Formel vægt 133.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver