Få mere at vide
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| CAS | 14949-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C2 H4 N4 O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetazolamide Related Compound D, Acetazolamide Imp. D (EP), Acetazolamide USP Related Compound D, Acetazolamide USP RC D, 1,3,4-Thiadiazole-2-sulfonamide, 5-amino-, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamide, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, CL 5343, NSC 22979, Tio-urasin, Acetazolamide Related Compound D, Acetazolamide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8) |
| SMIL | Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| Vis mere |