missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt |
| CAS | 120208-98-2 |
| Molekylær formel | C2H5ClN4O2S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide Hydrochloride Salt, L 5343, NSC 22979 Hydrochloride Salt, Tio-urasin Hydrochloride Salt, Acetazolamide EP Impurity D Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2S2.ClH/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8;/h(H2,3,5)(H2,4,7,8);1H |
| SMIL | NC1=NN=C(S(N)(=O)=O)S1.Cl |
| IUPAC navn | 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.67 |
| Formel vægt | 215.9542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?