missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30328233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328233 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63036010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt
CAS 120208-98-2
Molekylær formel C2H5ClN4O2S2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide Hydrochloride Salt, L 5343, NSC 22979 Hydrochloride Salt, Tio-urasin Hydrochloride Salt, Acetazolamide EP Impurity D Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H4N4O2S2.ClH/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8;/h(H2,3,5)(H2,4,7,8);1H
SMIL NC1=NN=C(S(N)(=O)=O)S1.Cl
IUPAC navn 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 216.67
Formel vægt 215.9542
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.