Få mere at vide
5-Amino-1,2,4-thiadiazole, 97%
Artikelnummer. 15274784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15274784 1 g Glass bottle 1g
15284784 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449870010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7552-07-0 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7552-07-0
Molekylær formel C2H3N3S
Molekylvægt (g/mol) 101.13
InChI nøgle VJHTZTZXOKVQRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole, 5-amino, pubchem11136, acmc-1blyp, 1,2,4-thiadiazole-5-amine, 1,4-thiadiazole, 5-amino, 2-amino-1,3,5-thiadiazole, 5-imino-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 290274
IUPAC navn 1,2,4-thiadiazol-5-amine
SMIL C1=NSC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole
Kogepunkt 112.0°C to 121.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 101.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.