Få mere at vide
5-Amino-1,2,3-thiadiazol, TRC
Artikelnummer. 30318932
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30318932 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30318932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630295250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1,2,3-thiadiazole
CAS 4100-41-8
Molekylær formel C2 H3 N3 S
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-1-4-5-6-2/h1H,3H2
SMIL Nc1cnns1
IUPAC navn thiadiazol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 101.13
Formel vægt 101.0048