Få mere at vide
5-Amino-1-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-imidazole-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 23274-21-7 |
| Molekylær formel | C15 H20 N4 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-imidazole-4-carboxamide 2',3',5'-Triacetate, AICAR-Tri-O-Acetate, NSC 157736 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O8/c1-6(20)24-4-9-11(25-7(2)21)12(26-8(3)22)15(27-9)19-5-18-10(13(19)16)14(17)23/h5,9,11-12,15H,4,16H2,1-3H3,(H2,17,23)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(C(=O)N)c2N |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(5-amino-4-carbamoylimidazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.341 |
| Formel vægt | 384.128 |