missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5'Alpha,10Alpha)-1-Demethyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone, TRC

Artikelnummer. 30352510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352510 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2310501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5'alpha,10alpha)-1-Demethyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone
CAS 81149-12-4
Molekylær formel C32H37N5O6
Mængde 1 mg
Synonym 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, 2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone deriv., Benzo[f]quinoline, 2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone deriv. (2R,4aR,10bR)-7-Amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-octahydro-4-methyl-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-octahydro-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(phenylmethyl)-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-6-oxo-benzo[f]quinoline-2-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C32H37N5O6/c1-31(34-28(39)19-15-21-20-10-6-11-22(33)27(20)25(38)16-23(21)35(2)17-19)30(41)37-24(14-18-8-4-3-5-9-18)29(40)36-13-7-12-26(36)32(37,42)43-31/h3-6,8-11,19,21,23-24,26,42H,7,12-17,33H2,1-2H3,(H,34,39)/t19-,21-,23-,24+,26+,31-,32+/m1/s1
SMIL O=C1C=2C(N)=CC=CC2C3CC(C(=O)NC4(OC5(O)N(C4=O)C(C(=O)N6CCCC65)CC=7C=CC=CC7)C)CN(C)C3C1
Molekylvægt (g/mol) 587.67
Formel vægt 587.2744
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.