Få mere at vide
5-Alliden-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen (stabiliseret med hydroquinon), TRC
Artikelnummer. 30324504
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30324504 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30324504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA55260010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Molekylær formel C18 H16
Mængde 10 mg
Synonym 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
InChI formel InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
SMIL C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 11-prop-2-enyliden-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7] annulen
Molekylvægt (g/mol) 232.32
Formel vægt 232.1252