Få mere at vide
5-Acetylvalerinsyre, 96%
Artikelnummer. 11492557
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492557 50 g 50g
11324679 5 g 5g
11482557 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14810.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 3128-07-2 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
5-Acetylvalerianesyre, bruges som reagens til at syntetisere nye penicilliner indeholdende ketosyrer som sidekæder. Det bruges også til at studere de forskellige metaboliske veje af 4-hydroxypentanoat og Levulinat. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Acetylvalerianesyre, bruges som reagens til at syntetisere nye penicilliner indeholdende ketosyrer som sidekæder. Det bruges også til at studere de forskellige metaboliske veje af 4-hydroxypentanoat og Levulinat. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3128-07-2
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00051479
InChI nøgle IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
IUPAC navn 6-oxoheptansyre
SMIL CC(=O)CCCCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylvaleric acid
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Kogepunkt 138 °C til 140 °C (1,5 mmHg)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1362931
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 144.17
Procent renhed 96%