Få mere at vide
5-Acetylvalerinsyre, 90+%, teknisk
Artikelnummer. 13498668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13498668 100 g 100g
13478668 5 g 5g
13488668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498668 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449531000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 3128-07-2 | C7H10O3 | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3128-07-2
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
InChI nøgle IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
IUPAC navn 6-oxoheptansyre
SMIL CC(=O)CCCCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylvaleric acid
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Kogepunkt 138 °C til 140 °C (1,5 mmHg)
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(O)(CH2)4CO2H
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 144.17
Procent renhed 90+%
Grad Teknisk
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Acetylvaleric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.