Få mere at vide
5-Acetylthiophene-2-boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetylthiophene-2-boronic Acid |
| CAS | 206551-43-1 |
| Molekylær formel | C6H7BO3S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BO3S/c1-4(8)5-2-3-6(11-5)7(9)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMIL | O=C(C=1SC(=CC1)B(O)O)C |
| IUPAC navn | (5-Acetylthiophen-2-yl)boronic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170 |
| Formel vægt | 170.02 |