Få mere at vide
5-Acetylsalicylamid, TRC
Artikelnummer. 30312438
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30312438 5 g
1 options
Artikelnummer. 30312438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1879455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Molekylær formel C9H9NO3
Mængde 5 g
Synonym 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
SMIL CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
IUPAC navn 5-acetyl-2-hydroxybenzamid
Molekylvægt (g/mol) 179.17
Formel vægt 179.0582