Få mere at vide
5-[(Acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol Diacetate (Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(Acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol Diacetate (Ester) |
| CAS | 67109-74-4 |
| Molekylær formel | C14H19NO7S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-[(Acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol 6,7-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO7S/c1-6-15-11-13(21-9(4)18)12(20-8(3)17)10(5-19-7(2)16)22-14(11)23-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10?,11-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC1O[C@@H]2SC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)C |
| IUPAC navn | [(3aR,6S,7R,7aR)-6,7-diacetyloxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]thiazol-5-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.37 |
| Formel vægt | 345.0882 |