missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetyloxolan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyloxolan-2-one |
| CAS | 29393-32-6 |
| Molekylær formel | C6H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C1CCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-acetyloxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.12 |
| Formel vægt | 128.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?