Få mere at vide
5-Acetylindane, 97%
Artikelnummer. 11419406
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
Artikelnummer. 11419406
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19102.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4228-10-8 | C11H12O | 160.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4228-10-8
MDL nummer MFCD00021246
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetylindane
Kogepunkt 85°C to 87°C (0.05 mmHg)
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 50 g
Synonym isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
InChI nøgle XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
PubChem CID 20240
Formel vægt 160.22
Procent renhed 97%