Få mere at vide
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-1,3-benzendicarboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| CAS | 31127-80-7 |
| Molekylær formel | C16 H20 I3 N3 O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-Acetamido-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-isophthalamide, Iohexol impurity A (EP), Iohexol Related Compound A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25) |
| SMIL | CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| IUPAC navn | 5-acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 747.06 |
| Formel vægt | 746.8435 |