Få mere at vide
5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16) |
| Formel vægt | 226.0702 |
| Procent renhed | >95% |