Få mere at vide
5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyl-d3-uracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyl-d3-uracil |
| CAS | 1216442-68-0 |
| Molekylær formel | C8H7D3N4O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | AFMU-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16)/i2D3 |
| SMIL | O=C(NC(NC([H])=O)=C1NC(C)=O)N(C([2H])([2H])[2H])C1=O |
| IUPAC navn | N-[6-formamido-2,4-dioxo-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidin-5-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.21 |