Få mere at vide
5-Acetyl-8-(phenylmethoxy)-2-quinolinone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-8-(phenylmethoxy)-2-quinolinone |
| CAS | 93609-84-8 |
| Molekylær formel | C18H15NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Acetyl-8-(benzyloxy)carbostyril, 5-Acetyl-8-benzyloxy-1H-quinolin-2-one, 5-Acetyl-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 8-(Benzyloxy)-5-(1-oxoethyl)-1H-quinolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO3/c1-12(20)14-7-9-16(18-15(14)8-10-17(21)19-18)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,21) |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13 |
| IUPAC navn | 5-acetyl-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.32 |
| Formel vægt | 293.1052 |