Få mere at vide
5-acetyl-6-hydroxy-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-acetyl-6-hydroxy-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| CAS | 58713-03-4 |
| Molekylær formel | C8H10N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Barbituric acid, 5-acetyl-1,3-dimethyl- (6CI), 5-Acetyl-1,3-dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-Acetyl-1,3-dimethylbarbituric acid, NSC 120722 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4/c1-4(11)5-6(12)9(2)8(14)10(3)7(5)13/h5H,1-3H3 |
| SMIL | CN1C(=O)C(C(=O)C)C(=O)N(C)C1=O |
| IUPAC navn | 5-acetyl-1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.18 |
| Formel vægt | 198.0641 |