Få mere at vide
5-Acetyl-3-chloroiminodibenzyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-3-chloroiminodibenzyl |
| CAS | 25961-11-9 |
| Molekylær formel | C16H14ClNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, 1-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 1-(3-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazephine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClNO/c1-11(19)18-15-5-3-2-4-12(15)6-7-13-8-9-14(17)10-16(13)18/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 1-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.74 |
| Formel vægt | 271.0764 |