Få mere at vide
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37622-89-2 |
| Molekylær formel | C8H10N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)7-4-6(5(2)11)9-10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc(n[nH]1)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.18 |
| Formel vægt | 182.0691 |