missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetyl-2-propyl-1H-Imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2-propyl-1H-Imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144690-07-3 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Olmesartan Medoxomil Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O3/c1-4-6-8-12-9(7(3)14)10(13-8)11(15)16-5-2/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 5-acetyl-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vægt | 224.1161 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?