missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)benzamide, TRC

Artikelnummer. 30324762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324762 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1694751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)benzamide
CAS 75637-30-8
Molekylær formel C16H15NO3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H15NO3/c1-11(18)13-7-8-15(14(9-13)16(17)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H2,17,19)
SMIL CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)N
IUPAC navn 5-acetyl-2-phenylmethoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 269.3
Formel vægt 269.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.