missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Acetyl-2-norbornene, TRC

Artikelnummer. 30310250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30310250 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1871502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-norbornene
CAS 5063-03-6
Molekylær formel C9H12O
Mængde 2.5 g
Synonym Ketone Methyl 5-norbornen-2-yl, 1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-norbornene, 2-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Acetylnorbornene, 6-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Methyl 5-norbornen-2-yl ketone
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-6(10)9-5-7-2-3-8(9)4-7/h2-3,7-9H,4-5H2,1H3/t7-,8+,9?/m0/s1
SMIL CC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
IUPAC navn 1-[(1S,4S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Formel vægt 136.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.