missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetyl-2-norbornene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2-norbornene |
| CAS | 5063-03-6 |
| Molekylær formel | C9H12O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ketone Methyl 5-norbornen-2-yl, 1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-norbornene, 2-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Acetylnorbornene, 6-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Methyl 5-norbornen-2-yl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-6(10)9-5-7-2-3-8(9)4-7/h2-3,7-9H,4-5H2,1H3/t7-,8+,9?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| IUPAC navn | 1-[(1S,4S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?