Få mere at vide
5-Acetyl-2-chloropyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2-chloropyrazine |
| CAS | 160252-31-3 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(5-Chloro-2-pyrazinyl)ethanone, 1-(5-Chloropyrazinyl)ethanone, 2-Chloro-5-acetylpyperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O/c1-4(10)5-2-9-6(7)3-8-5/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cnc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 1-(5-chloropyrazin-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vægt | 156.009 |