Få mere at vide
5-Acetyl-2-aminobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile |
| CAS | 33720-71-7 |
| Molekylær formel | C9H8N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4'-Amino-3'-cyanoacetophenone, 5-Acetyl-2-amino-benzonitrile, 5-Acetyl-anthranilonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O/c1-6(12)7-2-3-9(11)8(4-7)5-10/h2-4H,11H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(N)c(c1)C#N |
| IUPAC navn | 5-acetyl-2-aminobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0637 |