Få mere at vide
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazol, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole |
| Smeltepunkt | ∽268 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 127111 |
| Formel vægt | 156.21 |
| Procent renhed | ≥97% |