Få mere at vide
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazol, 97+%
Artikelnummer. 11387226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387226 5 g 5g
11397226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09108.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 30748-47-1 | C6H8N2OS | 156,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30748-47-1
Molekylær formel C6H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 156.203
MDL nummer MFCD00051952
InChI nøgle PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 1-2-amino-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one, 1-2-amino-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, ethanone, 1-2-amino-4-methyl-5-thiazolyl, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 5-acetyl-4-methyl-2-thiazolamine
PubChem CID 720882
IUPAC navn 1-(2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)N)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Smeltepunkt ∽268°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 127111
Formel vægt 156.21
Procent renhed ≥97%