Få mere at vide
5-acetyl-2,4-dimethylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424774
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424774 5 g 5g
11434774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424774 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13741.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38205-60-6 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38205-60-6
Molekylær formel C7H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 155.215
MDL nummer MFCD00005331
InChI nøgle BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
PubChem CID 520888
IUPAC navn 1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Tæthed 1.15
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
Beilstein 120560
Formel vægt 155.22
Procent renhed 99%