Få mere at vide
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan |
| CAS | 90843-31-5 |
| Molekylær formel | C10H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00068033 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(C1=CC=C2OCCC2=C1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Procent renhed | 95% |