missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, TRC

Artikelnummer. 30309023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309023 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1736951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyliminodibenzyl
CAS 13080-75-6
Molekylær formel C16 H15 N O
Mængde 1 g
Synonym 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-acetyl-10,11-dihydro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-(10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 1-(10,11-Dihydrodibenz[b,f]azepin-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, N-Acetyliminodibenzyl
InChI formel InChI=1S/C16H15NO/c1-12(18)17-15-8-4-2-6-13(15)10-11-14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9H,10-11H2,1H3
SMIL CC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 237.3
Formel vægt 237.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.